Learn More
Thermographic Measurements Thermax striscia a 10 livelli
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
188°C to 249°C
40°C to 71°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Risposta immediata
- Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
- Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
- Economico e facile da usare
- Autoadesivo
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
| Altezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Materiale | Polyester Film |
| Descrizione | Thermax 10 Level Temperature indicator Range A |
| Max. Temperature (English) | 160°F |
| Vedi altri risultati |