Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ 4 Level Micro Range
Codice prodotto. 11710909
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116 / 121 / 127 / 132°C
160 / 166 / 171 / 177°C
182 / 188 / 193 / 199°C
204 / 210 / 215 / 224°C
49 / 54 / 60 / 65°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11710909
Marca: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG5C01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.15 in.
    Altezza (sistema metrico) 4 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 11 mm
    Materiale Polyester, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 116°C to 132°C Range 5
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 7 g
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.43 in.
    Descrizione Thermax 4-level Temp. Indicator Micro Strips 116°C to 132°C
    Max. Temperature (English) 270°F
    Temperatura max (sistema metrico) 132°C
    Min. Temperature (English) 241°F
    Min. Temperature (Metric) 116°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 241 / 250 / 261 / 270°F
    Temperature Range (Metric) 116 / 121 / 127 / 132°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1.5°C
    Suddivisione 116°C, 121°C, 127°C, 132°C
    Display 116 to 132°C
    Larghezza (sistema metrico) 4 mm