Learn More
Thermographic Measurements Thermax a 4 livelli
Codice prodotto. p-200007360
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104°C to 121°C
149°C to 166°C
171°C to 188°C
193°C to 210°C
216°C to 241°C
249°C to 290°C
37°C to 54°C
60°C to 77°C
82°C to 99°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17836088
Marca: Thermographic Measurements M04STHERGAD01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'indicatore di soglia irreversibile, monouso, segnala la temperatura massima raggiunta.
  • Risposta immediata
  • Registrazione permanente della temperatura più alta raggiunta
  • Resistenza all'olio, all'acqua e al vapore
  • Economico e facile da usare
  • Autoadesivo
Specifica
Certificazione/Conformità ISO9001
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry
Altezza (sistema metrico) 23 mm
Intervallo di umidità 40 to 60%
Lunghezza (sistema metrico) 45 mm
Materiale Polyester Film
Descrizione Thermax 4 Level Temperature indicator Range A
Max. Temperature (English) 129°F
Temperatura max (sistema metrico) 54°C
Min. Temperature (English) 36°F
Min. Temperature (Metric) 2°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 99°F to 129°F
Temperature Range (Metric) 37°C to 54°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment
Accuracy ±1°C
Suddivisione 249, 260, 280, 290°C
Display Visual Indicator
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Bilancia °C and °F