Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Temperature Indicator 5-level Strips 60-121°C / 140-250°F
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
60°C to 121°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Bioblock 5 L Thermax Strip 60°C to 121°C (P10) |
| Riempimento termometro | Wax-melt Technology |
| Peso (sistema metrico) | 9 g |
| Product Type | Custom Temperature Label |
| Vedi altri risultati |