Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Indicators
Codice prodotto. 11770949
Click to view available options
Temperatura max (sistema metrico):
132°C
143°C
193°C
210°C
249°C
260°C
280°C
290°C
37°C
42°C
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11770949
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE260D01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
    Materiale Kapton, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.51 in.
    Product Type Irreversible Temperature Indicator
    Lunghezza (sistema imperiale) .51 in.
    Descrizione Thermax Encapsulated Temperature Indicator 260°C (500°F)
    Max. Temperature (English) 500°F
    Temperatura max (sistema metrico) 260°C
    Min. Temperature (English) 500°F
    Min. Temperature (Metric) 260°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 500°F
    Temperature Range (Metric) 260°C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1°C
    Suddivisione Single Temperature
    Display 260°C; 500°F
    Larghezza (sistema metrico) 13 mm
    Bilancia Dual °C (°F)
    Must be stored in a Fridge