Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per la misurazione della temperatura Thermax™
Codice prodotto. 11740889
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
116°C to 154°C
160 - 199 °C
204°C to 260°C
71°C to 110°C
Da 37 a 65°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11740889
Marca: Thermographic Measurements Ltd M08STHERGDD01P1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Immediate Response
  • Permanent Record of Highest Temperature Achieved
  • Oil, Water, and Steam Resistant
  • Inexpensive and Easy to Use
  • Self-adhesive
  • Specifica
    Certificazione/Conformità ISO 9001
    Monouso Single-use
    Da utilizzare con (applicazione) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
    Altezza (sistema imperiale) 2 in.
    Altezza (sistema metrico) 51 mm
    Intervallo di umidità 40 to 60%
    Lunghezza (sistema metrico) 18 mm
    Materiale Polyester Film, Acrylic Adhesive
    Tempo di misurazione 2 to 5 seconds
    Modello Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F) Range D
    Riempimento termometro Wax-melt Technology
    Peso (sistema metrico) 9 g
    Larghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Product Type Nastro termico
    Lunghezza (sistema imperiale) 0.7 in.
    Descrizione Thermax 8-level Temperature Indicator 160°C to 199°C (320°F to 390°F)
    Max. Temperature (English) 390°F
    Temperatura max (sistema metrico) 199°C
    Min. Temperature (English) 320°F
    Min. Temperature (Metric) 160°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 320°F to 390°F
    Temperature Range (Metric) 160 - 199 °C
    Calibrated Sì
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
    Accuracy ±1% +1°C (Range:160°C to 290°C)
    Suddivisione 160°C, 166°C, 171°C, 177°C, 182°C, 188°C, 193°C, 199°C (320°F, 331°F, 340°F, 351°F, 360°F, 370°F, 379°F, 390°F)
    Larghezza (sistema metrico) 18 mm