Learn More
Thermographic Measurements Ltd Mini strisce per la misurazione della temperatura Thermax™
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
132°C to 160°C
166 - 193 °C
199°C to 232°C
241°C to 290°C
44°C to 62°C
Da 65 a 93°C
Da 99 a 127°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.47 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Materiale | Polyimide Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax 6-level Temperature Indicator 241°C to 290°C (466°F to 554°F) Range 8 |
| Vedi altri risultati |