Learn More
Thermographic Measurements Ltd Strisce per la misurazione della temperatura Thermax™
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
0°C to 30°C
Da 30 a 60°C
Da 60 a 90°C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Dimensioni quadrante (sistema imperiale) | 0.393 in. |
| Dimensioni quadrante (sistema metrico) | 10 mm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Vedi altri risultati |