Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Termoidrometro
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Accuracy:
± 0.002g/cm3
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
dimLengthMetric
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Termoidrometro |
| Accuracy | ± 0.002g/cm3 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 381 mm |
| Divisioni di Baumé | Idrometro termico, range 1.000/1.220 g/cm3, precisione ±0.002 g/cm3, L di 381 mm, zavorra senza piombo e vetro, divisioni da 0.002g/cm3, termometro con riempimento di liquido organico all’alcol blu senza mercurio, utilizzato in settori industriali quali alimentari e di bevande, sostanze chimiche, farmacologia |
| Tipo di zavorra | Zavorra senza piombo |
| Intervallo Baumé | 1.000/1.220 g/cm3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Comunemente utilizzati in settori industriali quali alimentari e di bevande, prodotti chimici, farmacologia, trasporto, refrigerazione e altro ancora |