Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
10 μl
25 μl
100 μl
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
Misura 26
Diametro (sistema metrico) ago esterno:
0.47 mm
0.5 mm
0.63 mm
0.63 mm
Modello:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.47C confezione da 6
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C confezione da 6
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C confezione da 6
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature fino a 150°°C
- Operazioni più uniformi
- Progettato specificamente per PAL
- Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
- Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
- Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
- Precisione e riproducibilità; ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
- La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
- Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | calibro 23 |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 100F-C/T-GT-5/0.63C |
| Volume (sistema metrico) | 100 μl |
| Stile del punto dell'ago | Puntale conico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |
| Tipo di collegamento | Ago fisso |