Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore
La tecnologia Diamond delle siringhe offre maggiore resistenza ai solventi, ampie gamme di temperature e una migliore fluidità operativa. Le siringhe per autocampionatori SGE PAL con ago fisso a punta conica da 50 mm sono utilizzate con autocampionatori CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
Marca: SGE™ 002981
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Maggiore resistenza ai solventi
- Ampio range di temperature fino a 150°°C
- Operazioni più uniformi
- Progettato specificamente per PAL
- Gli aghi da 22 gauge hanno DE di 0.72 mm
- Gli aghi da 23 hanno DE di 0.63 mm
- Gli aghi da 26 gauge hanno DE di 0.47 mm
- Precisione e riproducibilità; ±1 % (volume erogato) (±2 % per siringhe da 0.5μ l)
- La punta a cono (nota anche come punta AS per autocampionatori) è concepita per resistere a esigenze multi-iniezione, con una maggiore durata del setto quando utilizzata con un autocampionatore
- Lo stantuffo a tenuta di gas, se applicabile, è realizzato in PTFE
Specifica
Non a tenuta di gas | |
0.63 mm | |
50 mm | |
10F-C/T-5/0.63C | |
Puntale conico | |
Ago fisso |
calibro 23 | |
Gascromatografia | |
Siringa per autocampionatore | |
10 μl | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |