Learn More
Thermo Scientific™ 24 x 1.5/2.0mL Fixed Angle Rotor
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 x 1.5/2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Capacity: Four microplates or two deepwell plates
- Max. Speed/RCF: 18,000rpm/21,890 x g
- Max. Tube Size: 24 × 1.5 to 2.0mL
Specifica
Specifica
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
| RCF max | 28,110 x g |
| Velocità max | 15,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 0.87 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge |
| Angolo | 45° |
| Certificazione/Conformità | Biocontainment approved |
| Autoclavabile | Autoclavable |