Learn More
Thermo Scientific™ 24 x 1.5mL Fixed Angle Rotor
Codice prodotto. 10417671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
24 x 1.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10417671
Marca: Thermo Scientific™ 75003331
Specifica
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 24 x 1.5 mL
RCF max 50,377 x g
Velocità max 23,300 rpm
Raggio (sistema metrico) 0.83 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratus Centrifuge
Angolo 45°
Certificazione/Conformità Biocontainment approved