Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Codice prodotto. 17860777 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
200 L
340 L
400 L
560 L
Tubing Style:
No Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17860777
Marca: Thermo Scientific™ B100037I
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Single-use tank liners reduce cleaning steps common to re-usable tanks.
The Thermo Scientific™ 2D Tank Liner System without bottom drain is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26 Polyethylene Film, a durable 5.0 mL film, with dimensions optimized for Thermo Scientific™ drums and commonly-used, industry standard cylindrical tanks. Standard Thermo Scientific tank liners feature an open top for maximum recovery, with drum dolly available to provide mobility.
  • Minimizes bioburden due to construction under sterile cGMP conditions
  • Eliminates post-use cleaning steps required with reusable containers, helping to reduce cross-contamination risks and reduce cycle times
  • Facilitates hydration of powdered media and buffers, and pooling of non-sterile solutions and fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 L
Materiale Polyethylene
Content And Storage Store at room temperature.
Dimensions 55.9 cm x 91.4 cm (22 in. x 36 in.)
Quantità 20 per case
Da utilizzare con (apparecchiatura) SV30113
Metodo di sterilizzazione Irradiated
Shipping Condition Room Temperature
Linea di prodotti HyPerforma
Port Detail 0 Ports
Film Description ASI 26
Tubing Style No Tubing