Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante a 4 posizioni
Codice prodotto. 10294434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo di provetta:
15 mL Blood Tube
50 mL Falcon Tube
50 mL Tube
7 mL Tube
Falcon
Microtube
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10294434
Marca: Thermo Scientific™ 75007545
For added processing versatility
  • Maximum tube size: 30 x 117mm
Order Info
Order 4-Place Swinging Bucket Rotor (75-007-591) with Round Buckets (75-007-555). Adapters are sold individually; order quantity to equip rotor. Note: 50mL conical adapter (75-007-556) requires rubber pads (supplied with buckets). Remove pads when using all other size adapters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di provetta 7 mL Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Swinging bucket rotor