Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante a 4 posizioni
For added processing versatility
67.40€ - 119.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10759612
|
Thermo Scientific™
75007542 |
50 mL Tube |
73.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10294434
|
Thermo Scientific™
75007545 |
7 mL Tube |
69.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10698802
|
Thermo Scientific™
75007544 |
15 mL Blood Tube |
71.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10076261
|
Thermo Scientific™
75007547 |
Microtube |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10688802
|
Thermo Scientific™
75007557 |
Falcon |
67.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10699762
|
Thermo Scientific™
75007556 |
50 mL Falcon Tube |
71.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For added processing versatility
- Maximum tube size: 30 x 117mm
Order Info
Order 4-Place Swinging Bucket Rotor (75-007-591) with Round Buckets (75-007-555). Adapters are sold individually; order quantity to equip rotor. Note: 50mL conical adapter (75-007-556) requires rubber pads (supplied with buckets). Remove pads when using all other size adapters.
Specifica
Swinging bucket rotor |