Learn More
Thermo Scientific™ Piastre senza bordo da 96 pozzetti, profilo basso
Codice prodotto. 11510294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 plates
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11510294 25 plates pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11510294 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    132.65€ / pezzi 25
    Risparmia 31.35€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Piastre basse a 96 pozzetti per l'impiego con applicazioni PCR e qPCR.
La piastra PCR bassa è dotata di pozzetti più corti rispetto a quella con profilo standard (AB-0600), riducendo così lo spazio inutilizzato tra il coperchio riscaldato del termociclatore e il campione. In tal modo si elimina la condensa sulle pareti della provetta, evitando la riduzione nel volume PCR e aumentando l'efficienza della reazione. Questi prodotti sono particolarmente consigliati per l'impiego con volumi di reazione inferiori a 20μ l. Sono disponibili in colori assortiti e compatibili con gli standard delle pipette multicanale.
La piastra bassa PCR Thermo Scientific è dotata di pozzetti più corti rispetto alle piastre standard (AB-0600), per ridurre così lo “spazio inutilizzato” tra il coperchio riscaldato del termociclatore e il campione. In tal modo si elimina la condensa sulle pareti della provetta, evitando la riduzione nel volume PCR e aumentando l'efficienza della reazione. Questi prodotti sono particolarmente consigliati per l'impiego con volumi di reazione inferiori a 20 μl. Sono disponibili in colori assortiti e compatibili con gli standard delle pipette multicanale.
In evidenza
  • Profilo basso per ridurre lo spazio inutilizzato e aumentare l'efficienza PCR
  • Disponibili con scritte alfanumeriche nere
  • Migliore accesso per la manipolazione dei liquidi
  • Massimo volume di riempimento di 0.2 ml
  • Angolo smussato: H12
Applicazioni
  • PCR
  • qPCR/PCR in tempo reale
Certifications
Certificato esente da DNA umano, RNasi e DNasi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Certified RNase/DNase-free
Imballaggio 25 Plate
Colore Trasparente
Product Type PCR Microplate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Skirt Style Non-skirt
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.1 mL
Quantità 25 plates
Reaction Speed Low profile