Learn More
Thermo Scientific™ Piastre da 96 pozzetti senza bordo
Codice prodotto. 10100843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 plates
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10100843 25 plates pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10100843 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0600
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Includes
Pack of 25 plates
Piastre senza bordo a 96 pozzetti per l'impiego con applicazioni PCR e qPCR. Disponibilità di scritte nere per una migliore rintracciabilità dei campioni durante il pipettaggio.
Piastre senza bordo da 96 pozzetti per l'impiego in applicazioni PCR e qPCR; capienza pozzetti fino a 0.3 ml se abbinate a sigilli quali pellicole/lamine adesive, tappetini termici e strisce di tappi. Le piastre sono dotate di un angolo smussato in posizione H1 e sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori.
Il fondo del pozzetto è trasparente per offrire la massima visibilità. Disponibili in colori assortiti con scritte in caratteri alfanumerici trasparenti o neri. Compatibili con pipette multicanale standard.
Piastre senza bordo Thermo Scientific da 96 pozzetti per l'impiego in applicazioni PCR e qPCR; capienza pozzetti fino a 0.3 ml se abbinate a sigilli quali pellicole/lamine adesive, tappetini termici e strisce di tappi. Le piastre sono dotate di un angolo smussato in posizione H1 e sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori.
Il fondo del pozzetto è trasparente per offrire la massima visibilità. Disponibili in colori assortiti con scritte in caratteri alfanumerici trasparenti o neri. Compatibili con pipette multicanale standard.
In evidenza
  • Formato senza bordo compatibile con la maggior parte dei termociclatori
  • Disponibili con scritte alfanumeriche nere
  • Angolo smussato: H1
  • Fondo del pozzetto trasparente per la massima visibilità del campione
  • Pozzetti con volume massimo di 0.3 ml (se utilizzati con sigilli termici o adesivi)
  • Sigillabili con tappetini termici, pellicole e lamine adesive, termosigillatrici o con strisce di tappi piatti e a cupola
Applicazioni
  • PCR
  • qPCR/PCR in tempo reale
Certifications
Certificato esente da DNA umano, RNasi, DNasi ed endotossine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Certified RNase/DNase-free
Imballaggio 25 Plate
Colore Trasparente
Product Type PCR Microplate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Skirt Style Non-skirt
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Quantità 25 plates
Reaction Speed Standard