Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ C30 Reversed Phase HPLC Column, 3 μm, 3 mm x 100 mm
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High shape selectivity for separating hydrophobic, structurally related isomers
- Unique selectivity complementary to other reversed-phase columns
- Compatibility with highly aqueous mobile phases
- Low column bleed, high efficiency and rugged packing
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 200 Å |
| Surface Area | 200 m²/g |
| Tipo USP | L62 |
| Fase stazionaria | C30 |
| Product Line | Acclaim |
| Vedi altri risultati |