Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ Nano Series™ C18 Peptide Analysis HPLC Column, 3 μm, 1 mm x 50 mm
Codice prodotto. 13461208 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
13461208 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13461208 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 164717
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Column Format: Capillary Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
  • High resolution in protein identification, biomarker discovery and systems biology
  • Particular loadability allows hghest sensitivity in LC/MS
  • Designed for TFA-free LC-MS, minimizing ion-suppression effects
  • Optimized for coupling to ESI/MS and MALDI-MS
  • Highest column-to-column reproducibility
  • Easy-to-use, cutting-edge miniaturized HPLC
  • The Acclaim PepMap nano LC columns offer lengths targeting fast or high resolution peptide separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Capillary Column
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 450 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line nanoLC
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna Peptide Analysis
Fase A fase inversa
Tipo Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper HPLC Column