Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11523311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11523311
Marca: Thermo Scientific™ 77503012106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, finger-tight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Aquasil C18 Solid Phase
  • Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Retention of polar compounds
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18