Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Direct-connection, finger-tight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Fase stazionaria | C18 |