Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette a inserto ricaricabile con barriera ART™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11303393
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μl
200 μl
300 μL
1000 μl
1200 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 11303393
Marca: Thermo Scientific™ 2749RI
Edge
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette every time with these sterile pipette tips.
Gain the accuracy and precision you expect from your pipette samples every time with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
  • Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space
  • Compatible with SoftFit-L empty racks
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 20L, Filtered, Sterile, Refill
Volume (sistema metrico) 20 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sì
Colore Natural
Modello 20L
Lunghezza (sistema imperiale) 1.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.86cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free
Formato Ricarica
Stile punta Filtro puntali per pipette a barriera ART, inserto ricarica
Codice colore Rosso
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Product Line ART SoftFit L