Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Remote Dispensers
Codice prodotto. 15132883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Water Dispenser, Bench Version
Water Dispenser, Wall Version
Altezza (sistema imperiale):
25.8 in.
28.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15132883
Marca: Thermo Scientific™ 50136505
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Increase flexibility with additional remote dispensers
  • Available in bench and wall-mounted versions
  • Attach up to two additional dispensers per system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV/UF-TOC
Tipo Water Dispenser, Wall Version
Larghezza (sistema imperiale) 10.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 260 mm
Altezza (sistema imperiale) 25.8 in.
Altezza (sistema metrico) 655 mm
Profondità (sistema imperiale) 21 in.
Profondità (sistema metrico) 530 cm