Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 4 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10087554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10087554
Marca: Thermo Scientific™ 71605052130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A good first choice for compounds with poor peak symmetry on other columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 150 Å
Tipo USP L26
Fase stazionaria C4
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 6%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa