Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Javelin™ Guard Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.1 mm |
| Fase stazionaria | CN |
| Product Line | Beta |