Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BetaBasic™ HPLC Column
Hypersil™ HPLC Column
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 7% |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 150Å |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BetaBasic™ HPLC Column |
| Fase stazionaria | Phenyl |
| Forma particelle | Spherical |
| Con tappo | Yes |
| Product Line | Beta |