Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic Phenyl Guard Cartridges
Codice prodotto. 10690816 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BetaBasic™ HPLC Column
Hypersil™ HPLC Column
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10690816
Marca: Thermo Scientific™ 71803011001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guard columns provide convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 7%
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 150Å
Diametro (sistema metrico) interno 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) BetaBasic™ HPLC Column
Fase stazionaria Phenyl
Forma particelle Spherical
Con tappo Yes
Product Line Beta