Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Acid HPLC Columns
Codice prodotto. 11512871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11512871
Marca: Thermo Scientific™ undefined
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for acidic analytes
  • Ultra-high surface coverage for maximum retention
  • Excellent stability for long column lifetimes
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 60 Å
Tipo USP L28
Fase stazionaria Urea-Embedded C12
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna Retention of Acidic Samples
Con tappo
Fase A fase inversa