Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Acid HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ultra-high surface coverage for maximum retention
- Excellent stability for long column lifetimes
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Tipo USP | L28 |
| Fase stazionaria | Urea-Embedded C12 |
| Product Line | Beta |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 15% |
| Vedi altri risultati |