Learn More
Thermo Scientific™ BetaMax Neutral HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ultra-high surface coverage for maximum retention
- Excellent stability for long column lifetimes
Order Info
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Product Line | Beta |
| Materiale di impaccamento | Base-Deactivated Silica |
| Carico di carbonio | 29% |
| Tipo di colonna | Retention of Neutral Samples |
| Vedi altri risultati |