Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
High surface area with high bonded phase coverage
- Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Spessore pellicola | 5 μm |
| Da utilizzare con | LC/MS Separation |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Quantità | Each |
| Surface Area | 310 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Vedi altri risultati |