Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 10382765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10382765
Marca: Thermo Scientific™ 70105252130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High surface area with high bonded phase coverage
  • Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Spessore pellicola 5 μm
Da utilizzare con LC/MS Separation
Tipo di funzionalità/interazione Standard
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Copertura della superficie High Bonded Phase Coverage
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa
Tipo HPLC Column
Tecnica HPLC