Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High surface area with high bonded phase coverage
- Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Spessore pellicola | 5 μm |
| Da utilizzare con | LC/MS Separation |
| Tipo di funzionalità/interazione | Standard |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Surface Area | 310 m²/g |
| Vedi altri risultati |