Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Codice prodotto. 11532971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11532971
Marca: Thermo Scientific™ 70105304030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High surface area with high bonded phase coverage
  • 100Å high purity silica
  • High surface area and phase loading
  • Dense bonding results in excellent reproducibility and stability
  • Excellent performance with acids, bases and neutral compounds
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 7.5
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Temperatura 80°C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Spherical, Fully Porous Silica
Carico di carbonio 20%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa