Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Guard Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 or 4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Economically extends HPLC column lifetime
Features of Betasil C18 Solid Phase
- Thermo Scientific Chemistry-on 100Å silica
- High surface area with high bonded phase coverage
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 or 4.6 mm |
| Fase stazionaria | C18 |
| Product Line | BetaSil |