Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Guard Cartridges
Codice prodotto. p-3135503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
3 mm
4 or 4.6 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10427334
Marca: Thermo Scientific™ 70103012101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Economically extends HPLC column lifetime
Features of Betasil C18 Solid Phase
  • Thermo Scientific Chemistry-on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18
Product Line BetaSil