Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. p-3135506 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11548720
Marca: Thermo Scientific™ 70105012106
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Betasil C18 Solid Phase
  • Ligand on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria C18
Product Line BetaSil