Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C6 Guard Cartridges
Codice prodotto. 10773297 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 4.0mm I.D.
Codice prodotto. 10773297
Marca: Thermo Scientific™ 70305014001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Features of the Betasil C6 Solid Phase
  • Ligand on 100Å silica
  • High surface area with high bonded phase coverage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Fase stazionaria C6
Product Line BetaSil