Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol Columns
Codice prodotto. 10793036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
10793036 150 mm 4.6 mm Pezzo
10407264 50 mm 4.6 mm Pezzo
10067744 150 mm 3 mm Pezzo
10199394 150 mm 2.1 mm Pezzo
10568605 150 mm 4 mm Pezzo
10597645 250 mm 4 mm Pezzo
10568795 250 mm 1 mm Pezzo
10537465 250 mm 4.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10793036 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 72605154630
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BETASIL™ Diol Columns offer a wide range of Thermo Scientific chemistries featuring a high surface area with high bonded phase coverage.
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chimica della colonna (OH) Diol
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Spessore pellicola 5 μm
Da utilizzare con LC/MS Separation
Tipo di funzionalità/interazione Standard
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 310 m²/g
Copertura della superficie High Bonded Phase Coverage
Tipo USP L20
Fase stazionaria Diol (OH)
Product Line Beta
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 6%
Tipo di colonna Polar Selectivity
Fase Polar Selectivity
Tipo Column