Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 8 Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. 11513101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 2.1mm I.D.
Codice prodotto. 11513101
Marca: Thermo Scientific™ 72205012106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of BioBasic 8 Solid Phase
  • 300Å pore size for improved biomolecule analysis
  • An excellent starting column for protein and peptide analysis
  • Outstanding reproducibility, efficiency and column lifetime
  • Excellent for LC/MS separations
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria BioBasic 8
Product Line BioBasic