Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX Javelin™ Guard Columns
Codice prodotto. p-3136901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.1 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11513301
Marca: Thermo Scientific™ 73105012106
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of BioBasic AX Solid Phase
  • Weak anion exchange phase for multiple charged species
  • 300Å pore size for enhanced protein and peptide separations
  • Suitable for HILIC retention and separation of highly polar molecules
  • Superb stability under demanding pH conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 2.1 mm
Fase stazionaria AX