Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Phenyl Drop-in Guard Cartridges
Codice prodotto. 10310915 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10310915
Marca: Thermo Scientific™ 72405011001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Requires
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder
Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD direct connection and stand alone holders
  • Available in packs of 4
Features of BioBasic Phenyl Solid Phase
  • 300Å pore size for maximum performance with biomolecules
  • Lower carbon load for optimal retention of larger peptides and proteins
  • Offers different selectivity to alkyl chain chemistires for critical separations
  • Excellent for LC/MS separations
Order Info
Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) interno 1 mm
Fase stazionaria Phenyl
Product Line BioBasic