Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ Phenyl HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 300Å pore size for maximum performance with biomolecules
- Lower carbon load for optimal retention of larger peptides and proteins
- Offers different selectivity to alkyl chain chemistires for critical separations
- Excellent for LC/MS separations
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Tipo USP | L11 |
| Fase stazionaria | Phenyl (Ph) |
| Product Line | BioBasic |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Carico di carbonio | 3% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Vedi altri risultati |