Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60A HPLC Columns
Codice prodotto. 11512811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11512811
Marca: Thermo Scientific™ 73305152130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Outstanding size separation of water soluble compounds
  • Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
  • Long column life and high column efficiencies
  • Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
  • Excellent for sample cleanup
  • Straghtforward method development, simple mobile phases
  • 60Å pore size
  • Particle size: 5μm
Order Info
For information on bulk quantities, please inquire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 60 Å
Fase stazionaria Proprietary
Product Line BioBasic
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna Mixed Mode
Fase Size Exclusion and Gel Permeation