Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 60A HPLC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Covers separation of analytes over a wide molecular weight range
- Long column life and high column efficiencies
- Simple mechanism of interaction based on molecular size and shape
- Excellent for sample cleanup
- Straghtforward method development, simple mobile phases
- 60Å pore size
- Particle size: 5μm
Order Info
For information on bulk quantities, please inquire.
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Fase stazionaria | Proprietary |
| Product Line | BioBasic |
| Materiale di impaccamento | Silica |
| Tipo di colonna | Mixed Mode |
| Fase | Size Exclusion and Gel Permeation |