Learn More
Fisherbrand™ Castaloy™ Three-Prong Extension Clamps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
2.5 cm
5.71 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Fiberglass and vinyl sleeves
Sturdy extension clamps allow you to hold objects with irregular shapes at any angle, safely and securely.
- Two separate adjustment screws ensure even, precise pressure on glass and minimize chance of breakage
- Clamps are easily adjustable to vary holding angle, distance from stand
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Extension Clamp |
| Include | Fiberglass and Vinyl sleeve |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Size | Extension arm O.D.: 0.43 in. (1.1cm) |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 5.71 cm |
| Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura | 2.25 in. |
| Jaw Type | 3-Prong |