Learn More
Fisherbrand™ Castaloy™ Three-Prong Extension Clamps
Codice prodotto. 11343982 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
2.5 cm
5.71 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11343982
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Fiberglass and vinyl sleeves
Hold irregular shapes at any angle, surely and safely.
Sturdy extension clamps allow you to hold objects with irregular shapes at any angle, safely and securely.
  • Two separate adjustment screws ensure even, precise pressure on glass and minimize chance of breakage
  • Clamps are easily adjustable to vary holding angle, distance from stand
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Extension Clamp
Materiale Fiberglass (Sleeve), Vinyl (Sleeve)
Include Fiberglass and Vinyl sleeve
Lunghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17 cm
Size Extension arm O.D.: 0.31 in. (0.8 cm)
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 2.5 cm
Dimensioni (sistema imperiale) impugnatura 1 in.
Jaw Type 3-Prong