Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione Thermo Scientific™ Chromacol™
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 187
Descrizione
- Use caps with standard GPI threads
- Class I hydrolytic extraction neutral borosilicate glass
- May be used with injection caps with piercable seals, or solid PTFE lined storage caps
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Volume (sistema metrico) | 5.0 ml |
| Stile filo | Personalizzata esterna |
| Volume (sistema imperiale) | 1.35 dr. |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 48 mm |