Learn More
Thermo Scientific™ Clear Seal Heat Sealing Film
Codice prodotto. 10187604
Click to view available options
:
For ALPS 25 Automated Laboratory Plate Sealer; Sheets
Codice prodotto. 10187604
Marca: Thermo Scientific™ AB1797
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for applications requiring pierceable non-conductive seal material
  • Suitable for PCR applications with screw- or clip-down heated lid thermal cyclers only
  • Seals polypropylene, polystyrene, polyethylene and Diamond plates
  • Easily pierced and peelable by hand from 96-well plates
  • Temperature range: -80°C to +80°C